missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BDE 28, TRC

Artikelnummer. 17952055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17952055 2.5 mg 2.5mg
17949339 25 mg -
17927139 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1192102.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41318-75-6
Molekylær formel C12 H7 Br3 O
Molekylvægt (g/mol) 406.9
Synonym Benzene, 2,4-dibromo-1-(4-bromophenoxy)-, Ether, p-bromophenyl 2,4-dibromophenyl (6CI), 2,4-Dibromo-1-(4-bromophenoxy)benzene, 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether, BDE 28, PBDE 28
IUPAC navn 2,4-dibromo-1-(4-bromophenoxy)benzene
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 28 (2,4,4'-Tribromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
Formel vægt 403.8047
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.