Få mere at vide
BDE 28, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 28 (2,4,4'-Tribromodiphenyl Ether) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H |
| Formel vægt | 403.8047 |
| Procent renhed | >95% |