Få mere at vide
BD GasPak™ EZ gasgenererende systemer og forsyninger: Inkubationsstativer
Katalysatorfri bekvemmelighed til brug ved fremstilling af anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer
845.00 DKK - 915.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Produktlinje GasPak
Mængde Hver
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Type Holder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Type Holder Pris Antal & tilgængelighed  
11707204
Dokumentvisning
BD
260673
EZ inkubationsstativ Petriskåle (15 til 18)
845.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Læg i indkøbskurv
11717204
Dokumentvisning
BD
260674
EZ inkubationsstativ Petriskåle (30 til 33)
915.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Katalysatorfri bekvemmelighed til brug ved fremstilling af anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer
  • Plads til 15-18 petriskåle
Tekniske data
Tekniske data
Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
GasPak
Hver
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD GasPak™ EZ gasgenererende systemer og forsyninger: Inkubationsstativer