Få mere at vide
BD GasPak™ EZ gasgenererende systemer og forsyninger: Inkubationsstativer
Artikelnummer. 11717204
Skift visning
Type:
EZ inkubationsstativ
Holder:
Petriskåle (15 til 18)
Petriskåle (30 til 33)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Holder Pakningsstørrelse
11717204 EZ inkubationsstativ Petriskåle (30 til 33) Hver
11707204 EZ inkubationsstativ Petriskåle (15 til 18) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11717204 Leverandør BD Leverandørnr. 260674
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Katalysatorfri bekvemmelighed til brug ved fremstilling af anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer
Plads til 30 til 33 petriskåle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ inkubationsstativ
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Holder Petriskåle (30 til 33)
Produktlinje GasPak
Mængde Hver
Størrelse Større