Få mere at vide
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultrafiltreret (UF)
Artikelnummer. 16259891 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
50 kg
Fremstillingskvalitet:
UF
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Fremstillingskvalitet Pakningsstørrelse
16259891 10 kg UF -
16249891 500 g UF 500g
16239951 50 kg UF -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16259891 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 292805
 Begrænset vare
På lager
Forbedre cellekulturens ydeevne med Gibco™ Difco™ TC Yeastolate Ultra-Filtered (UF) Low Bioburden, samtidig med at risikoen i bioprocesseringsmetoder mindskes.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden er et animalsk oprindelsesfrit og vandopløseligt ekstrakt af autolyseret gær, forbedret til vævskultur (TC) anvendelser. Dette produkt er en blanding af lavmolekylære peptider, aminosyrer, kulhydrater (simple og komplekse) og vitaminer. Ud over de præstationsfremmende egenskaber ved vores TC-gærolatprodukt kan dette tilbud hjælpe med at reducere niveauet af endotoksin og biobelastning.
Difco TC Gærolate, ultrafiltreret (UF), er et produkt uden animalsk oprindelse (AOF), der stammer fra vandopløselige dele af autolyseret gær (Saccharomyces cerevisiae). Dette produkt er beregnet som et kosttilskud til bakteriel, insekt- og pattedyrscellekultur.
Lav biobelastning
• At reducere biobelastningsniveauer begrænser virkningerne af potentielle interaktioner mellem organismerne og peptonen, hvilket kan påvirke produktets stabilitet og ydeevne
  • Kan eliminere behovet for at fjerne højere niveauer af biobelastning fra indkommende kritiske råmaterialer og dermed hjælpe med at forbedre den opstrøms bioproduktionsproces
• Tilgængelig i bioburden-niveauer på ≤100.300 –CFU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Beige
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Oversigt Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Kultur Type Pattedyr, insekt, mikrobiel
Form Pulver
Produkttype TC Yeastolate
Endotoksin niveau 500 EU/g
Format Spand
Til brug med (applikation) Fremstilling af bakterielle, insekt- og pattedyrscellekulturmedier
Fremstillingskvalitet UF
pH 5.4 til 7.2
Produktlinje Difco
Mængde 10 kg