Få mere at vide
Gibco™ Celle MAb-medium, kvanteudbytte
Artikelnummer. 16219851 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Artikelnummer. Mængde
16219851 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 16219851 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 220511
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Celle MAb-medium, kvanteudbytte, er et kemisk defineret (CD) basalt cellekulturmedium. Det indeholder L-glutamin og phenolrødt og indeholder Pluronic™ ikke F68 (Kolliphor™ P188) eller andre tensider.
Celle MAb-medium, kvanteudbytte, er et kemisk defineret (CD) basalt cellekulturmedium. Det indeholder L-glutamin og phenolrødt og indeholder Pluronic™ ikke F68 (Kolliphor™ P188) eller andre tensider. Cell MAb-medium, kvanteudbytte, bør suppleres på samme måde som traditionelt basalt medium (f.eks. serum eller serumfri tilskud).
Fremmer en acceleration i cellernes monoklonale antistofsekretionshastigheder i batch-tilstand for ydeevne i hule fibre og omrøringstanksystemer.
  • Velegnet til brug i perfusionssystemer
  • Påvist at øge det oprensede monoklonale antistofudbytte med 5 til 25 gange sammenlignet med klassisk basalmedie med lignende tilskud
  • Reducere medieforbrug og arbejdskraftomkostninger, reducere behovet for medieopbevaring og forberedelsestid, mindske arbejdskraften ved kontinuerlig fodring og reducere forurening på grund af mindre håndtering af kulturen
  • Koncentrationstrinnet elimineres i de fleste tilfælde, og den endelige bulkhøst reduceres, hvilket giver mindre materiale at køre gennem rensningsprocessen
  • Kun minimal tilpasning er nødvendig
  • Hybridomer dyrket i MAb basalmedium kan suppleres på samme måde som dem, der dyrkes i traditionelt basalt medium
  • MAb Serumfri og Dyrefri er komplette medier og kræver ikke serumtilskud; Basalmedium kræver serumtilskud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MAb Medium
Uden tilsætningsstoffer Ingen Pluronic syre, Ingen andre overfladeaktive stoffer
Mængde 1000 mL
Indhold og opbevaring •Opbevar ved 2°til 8°grader.
•Beskyt mod lys.