Beskrivelse
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | LUO |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 25 °C under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. |
| Tilsætningsstof | Peptone |
| Form | Fast stof |
| Produkttype | Peptone |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| Emballagetype | Flaske |
| Produktlinje | Gelysate |
| Mængde | 454 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?