Beskrivelse
Beef Extract Powder er et kødekstrakt, der tørres til pulver. Dette kosttilskud indeholder en blanding af peptider, individuelle aminosyrer, nukleotider, organiske syrer, mineraler og vitaminer. Derudover har Beef Extract Powder på grund af forskelle i processen en anden molekylvægtsprofil end andre oksekødsekstraktprodukter i vores sortiment. Kunder har brugt okseekstraktpulver i en række mikrobielle fermenteringscellelinjer, herunder Clostridium sp., Escherichia coli, Bacillus subtillis, Pasteurella multocida og Streptococcus-arter til at producere adskillige dyresundhedsvacciner.
Funktioner:
- Et kosttilskud med animalsk oprindelse (AO)
- En blanding af peptider, individuelle aminosyrer, nukleotider, organiske syrer, mineraler og vitaminer
Anvendelser af okseekstraktpulver inkluderer:
- Bruges i en række mikrobielle fermenteringscellelinjer
- Brugt til at producere adskillige dyresundhedsvacciner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, COMPF, SMWW, ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 25 °C under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. |
| Tilsætningsstof | Oksekød ekstrakt |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |