Få mere at vide
Gibco™ Gærekstrakt
Artikelnummer. 16229771 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 lb.
5 pund
25 pund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16229771 5 pund
16219771 1 lb.
16239771 25 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16229771 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 211930
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Vandopløseligt ekstrakt af autolyserede gærceller, egnet til brug i kulturmedier.
Gærekstrakter er koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler. De stammer fra primært dyrket bagegær. Disse produkter uden animalsk oprindelse egner sig som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekultur. Gærekstrakt leverer essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering.
Relaterede gærekstraktprodukter:
  • Bacto Gærekstrakt—er et af de mest komplette og alsidige fermenteringstilskud, der findes. Det er en vigtig ingrediens til mikrobiologisk analyse af vitaminer. Gærekstrakt er også værdifuldt i antibiotikatesten. B-faktor, et vækststof, der er nødvendigt for produktionen af rifampin i en Nocardia-art, kan isoleres fra gærekstrakt.
  • Bacto Gærekstrakt, teknisk—udviklet for at levere produkter prissat til bioteknologimarkedet med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber
  • Gibco Gærekstrakt—udviklet for at levere et produkt til bioteknologi-/farmaceutiske markeder med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber. Medierformuleringer med gærekstrakt er specificeret i standardmetoder til forskellige anvendelser.
  • Difco Gærekstrakt UF—ultrafiltreret og specielt designet til cellekulturer hos pattedyr. Med sit lave endotoksinniveau og høje indhold af naturligt forekommende B-vitaminer kan det bruges effektivt til at reducere behovet for føtalt kvægserum. Det har et endotoksinniveau på under eller lig med 500 EU/g.
  • Difco Gærekstrakt lav-støvning (LD) — designet til at begrænse mængden af støv, der genereres, sammenlignet med andre spraytørrede gærekstrakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance LUO, MUO
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 25 °C under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
Celletype Bakterier
Kultur Type Pattedyr, insekt, mikrobiel
Form Pulver
Produkttype Bakterielle medier
Format Spand
Til brug med (applikation) Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer
Mængde 5 pund
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.