Beskrivelse
- Bacto Gærekstrakter er koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler, afledt af primært dyrket bagegær
- Disse produkter uden animalsk oprindelse er velegnede til brug som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrcellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturapplikationer
- Gærekstrakt giver essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
- Bacto Gærekstrakt er et af de mest komplette og alsidige gæringstilskud, der findes
- Det er en vigtig ingrediens til den mikrobiologiske analyse af vitaminer
- Gærekstrakt er også af værdi i analysen af antibiotika
- B-faktor, et vækststof, der er nødvendigt for produktionen af rifampin i en Nocardia-art, kan isoleres fra gærekstrakt
- Bacto Yeast Extract, Technical, blev udviklet til at give produkter prissat til bioteknologimarkedet med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber
- Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
Relaterede gærekstraktprodukter omfatter:
- Gibco Gærekstrakt– Udviklet til at levere et produkt til det bioteknologiske/farmaceutiske marked med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber. Medieformuleringer indeholdende gærekstrakt er specificeret i standardmetoder til forskellige anvendelser.
- Difco Gærekstrakt UF – Ultrafiltreret og specielt designet til pattedyrcellekulturapplikationer. Med sit lave endotoksinniveau og høje indhold af naturligt forekommende B-vitaminer kan den bruges effektivt til at reducere behovet for føtalt bovint serum. Det har et endotoksinniveau på mindre end eller lig med 500 EU/g
- Difco Gærekstrakt lavstøvende (LD) – Designet til at begrænse mængden af genereret støv sammenlignet med andre spraytørrede gærekstrakter
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Dehydreret |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 500 g |
| Kilde | Gær, fri for animalsk oprindelse |