Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Gærekstrakt
Artikelnummer. 16259781 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16259781 2 kg 2kg
16279781 500 g -
16269781 10 kg -
16249781 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16259781 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 212720
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ Bacto™ Dehydreret kulturmedietilsætning: Gærekstrakt leveres i dehydreret form til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer.
  • Bacto Gærekstrakter er koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler, udvundet fra primært dyrket bagergær
  • Disse produkter uden animalsk oprindelse egner sig som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturer
  • Gærekstrakt leverer essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
  • Bacto Gærekstrakt er et af de mest komplette og alsidige fermenteringstilskud, der findes
  • Det er en vigtig ingrediens i mikrobiologisk analyse af vitaminer
  • Gærekstrakt er også værdifuldt i antibiotikaprøven
  • B-faktor, et vækststof nødvendigt for produktionen af rifampin i en Nocardia-art, kan isoleres fra gærekstrakt
  • Bacto Gærekstrakt, Technical, blev udviklet for at levere produkter prissat til bioteknologimarkedet med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber
  • Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2°til 25 °C
Relaterede gærekstraktprodukter inkluderer:
  • Gibco Gærekstrakt – Udviklet for at levere et produkt til bioteknologi-/farmaceutiske markeder med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber. Medierformuleringer med gærekstrakt er specificeret i standardmetoder til forskellige anvendelser.
  • Difco Gærekstrakt UF  – Ultrafiltreret og specielt designet til anvendelser af pattedyrscellekultur. Med sit lave endotoksinniveau og høje indhold af naturligt forekommende B-vitaminer kan det bruges effektivt til at reducere behovet for føtalt kvægserum. Det har et endotoksinniveau på under eller lig med 500 EU/g
  • Difco Gærekstrakt lav-støvning (LD)  – Designet til at begrænse mængden af støv, der genereres, sammenlignet med andre spraytørrede gærekstrakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Kultur Type Pattedyr, insekt, mikrobiel
Produkttype Bakterielle medier
Format Spand
Til brug med (applikation) Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer
Produktlinje Bacto
Mængde 2 kg
Kilde Fri for animalsk oprindelse