Få mere at vide
Gibco™ Difco™ Casaminosyrer, vitaminanalyse
Artikelnummer. 16229861 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Til brug med (applikation):
Vitaminanalyse
Grad:
Vitaminanalyse
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Til brug med (applikation) Grad
16229861 500 g Vitaminanalyse Vitaminanalyse
16219861 100 g Vitaminanalyse Vitaminanalyse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16229861 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 228830
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremragende supplement til medieformuleringer, hvor nitrogenbehovet er minimalt, inklusive produktion af difteritoksin. Gibco™ Bacto™ Casaminosyrer er en animalsk syrehydrolyse af kasein med lave natriumklorid- og jernkoncentrationer.
  • Tilberedt efter den metode, Mueller og Miller har beskrevet
  • Suppleret med vækstfaktorer, cystin, maltose og jern samt uorganiske salte
  • Succesfuld i fermentering for Pneumokok-, Difteri-, Kighoste-, Stivkrampe- og Zoster-vacciner
  • Støtte væksten af Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus og Escherichia
  • Dehydreret format med Peptones / Hydrolysater
  • DNR (Latex) fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Tilsætningsstof Casaminosyre
Form Dehydreret pulver
Grad Vitaminanalyse
Produkttype Casamino Acids
Til brug med (applikation) Vitaminanalyse
Emballagetype Flaske
Produktlinje Difco
Mængde 500 g