Description
- Tilberedt efter den metode, Mueller og Miller har beskrevet
- Suppleret med vækstfaktorer, cystin, maltose og jern samt uorganiske salte
- Succesfuld i fermentering for Pneumokok-, Difteri-, Kighoste-, Stivkrampe- og Zoster-vacciner
- Støtte væksten af Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus og Escherichia
- Dehydreret format med Peptones / Hydrolysater
- DNR (Latex) fri
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Tilsætningsstof | Casaminosyre |
| Form | Dehydreret pulver |
| Grad | Vitaminanalyse |
| Produkttype | Casamino Acids |
| Til brug med (applikation) | Vitaminanalyse |
| Emballagetype | Flaske |
| Produktlinje | Difco |
| Mængde | 100 g |