Få mere at vide
BCI-121, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498018 10 mg
16463736 25 mg
16457796 100 mg
16433947 50 mg
16400488 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY21972
MedChemExpress BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BCI-121
CAS 432529-82-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18BrN3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.93 mM)
SMIL NC(C1CCN(CC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 340.22
Formel vægt 340.22
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death