missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BBT594, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483647
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483647 50 mg -
16467638 10 mg -
16447546 100 mg -
16440108 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18840

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.

BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BBT594
CAS 882405-89-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30F3N7O3
Mængde 50 mg
Synonym NVP-BBT594
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (57.94 mM)
SMIL O=C(N1CCC2=C1C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=C2)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 569.58
Formel vægt 569.58
Procent renhed 96.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.