Få mere at vide
Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor
Shop alle Velp produkter
Oversigt:
3 stillinger, 500 w
6 stillinger, 950 w
Længde (metrisk):
480 mm
700 mm
Bredde (metrisk):
480 mm
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Beats almindelig Soxhlet Extractor
- Op til 5 gange hurtigere end traditionel soxhlet (varmt opløsningsmiddel vs. koldt opløsningsmiddel)
- Lavt opløsningsmiddelforbrug (op til 75 %)
- Begrænset pris pr. analyse
- Bekvemmelighed& Valg
- Vælg mellem 29 tomme programmer ombord
- To modeller tilgængelige for at matche prøvebelastningen
- SER 148/3, et 3-positions opløsningsmiddelekstraktionssystem
- SER 148/6, et 6-positions opløsningsmiddelekstraktionssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 til 100 ml |
| Oversigt | 6 stillinger, 950 w |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 620 mm |
| Længde (metrisk) | 700 mm |
| Bredde (metrisk) | 700 mm |
| Vægt (metrisk) | 40 kg |