Få mere at vide
Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10787708 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Oversigt:
3 stillinger, 500 w
6 stillinger, 950 w
Længde (metrisk):
480 mm
700 mm
Bredde (metrisk):
480 mm
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10787708 3 stillinger, 500 w 480 mm 480 mm Hver
10536243 6 stillinger, 950 w 700 mm 700 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787708 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F30300240
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Fungerer efter Randall-teknikken ved bestemmelse af indholdet af opløselige produkter. Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor kan bruges til at adskille et stof fra faste og halvfaste prøver ved hjælp af nedsænkning, vask og genvinding af opløsningsmiddel.
  • Beats almindelig Soxhlet Extractor
  • Op til 5 gange hurtigere end traditionel soxhlet (varmt opløsningsmiddel vs. koldt opløsningsmiddel)
  • Lavt opløsningsmiddelforbrug (op til 75 %)
  • Begrænset pris pr. analyse
  • Bekvemmelighed& Valg
  • Vælg mellem 29 tomme programmer ombord
  • To modeller tilgængelige for at matche prøvebelastningen
  • SER 148/3, et 3-positions opløsningsmiddelekstraktionssystem
  • SER 148/6, et 6-positions opløsningsmiddelekstraktionssystem
Tekniske data
Produkttype Opløsningsmiddel udtrækker
Kapacitet (metrisk) 30 til 100 ml
Oversigt 3 stillinger, 500 w
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 620 mm
Længde (metrisk) 480 mm
Bredde (metrisk) 480 mm
Vægt (metrisk) 30 kg