Få mere at vide
BAY885, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY885 is a highly potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 35 nM. BAY885 shows weak inhibition on others kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY885 |
| CAS | 2307249-33-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28F3N7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (32.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1N)N(CC2)CCC2C3=NC=NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CN=C43 |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.53 |
| Formel vægt | 515.53 |
| Vis mere |