Få mere at vide
BAY1217389, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY 1217389 is a potent, and selective inhibitor of the monopolar spindle 1 (MPS1) kinase with an IC50 value less than 10 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY1217389 |
| CAS | 1554458-53-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H24F5N5O3 |
| Mængde | 2 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.09 mM) |
| SMIL | O=C(NC1CC1)C2=CC=C(C3=CN=C4C(NCCC(F)(F)F)=CC(OC5=CC=C(OC)C(F)=C5F)=NN43)C=C2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.5 |
| Formel vægt | 561.5 |
| Vis mere |