Få mere at vide
(± )-Bay K 8644, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434079
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434079 1 mg 1mg
15424079 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61480.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En aktiv L-type, spændingsstyret calciumkanalagonist
En aktiv L-type, spændingsstyret calciumkanalagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71145-03-4
Molekylær formel C16H15F3N2O4
Molekylvægt (g/mol) 356.301
MDL nummer MFCD00036697
InChI nøgle ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-, methyl ester, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2′-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, bay-k-8644, +--isomer, opera_id_789, d01rad, y-bay k 8644, r-+-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2303
ChEBI CHEBI:34555
IUPAC navn methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
SMIL CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Bay K 8644
Farve Yellow
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO, ethanol, or methanol; Insoluble in water
Formel vægt 356.3
Fysisk form Powder