Få mere at vide
BAY-85-8501, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY-85-8501 |
| CAS | 1161921-82-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17F3N4O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (421.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.46 |
| Formel vægt | 474.46 |
| Vis mere |