missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bay 60-7550, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476616
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476616 100 mg
16468867 5 mg
16406288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14992

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.

Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bay 60-7550
CAS 439083-90-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H32N4O4
Mængde 100 mg
Synonym BAY 607550
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (69.87 mM)
SMIL O=C1N=C(NN2C1=C(N=C2[C@@H](CCCC3=CC=CC=C3)[C@@H](C)O)C)CC4=CC=C(C(OC)=C4)OC
Molekylvægt (g/mol) 476.57
Formel vægt 476.57
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.