missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY-598, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487636
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487636 100 mg -
16473757 50 mg 50mg
16450268 5 mg -
16441829 1 mg -
16417808 10 mg -
16413656 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19546

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.

BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAY-598
CAS 1906919-67-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20Cl2F2N6O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (237.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(Cl)C=CC(C2=NN(/C(NC#N)=N/C3=CC=CC(OC(F)F)=C3)C[C@@H]2N(C(CO)=O)CC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 525.34
Formel vægt 525.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.