Få mere at vide
Bay 59-3074, MedChemExpress
Beskrivelse
Bay 59-3074 is a selective cannabinoid CB1/CB2 receptor partial agonist with Ki values of 48.3 and 45.5 nM at human CB1 and CB2 receptors, respectively. Bay 59-3074 has analgesic properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bay 59-3074 |
| CAS | 406205-74-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13F6NO4S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (75.00 mM) |
| SMIL | O=S(CCCC(F)(F)F)(OC1=CC=CC(OC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2C#N)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.36 |
| Formel vægt | 453.36 |
| Vis mere |