Få mere at vide
BAY 41-2272, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465846 100 mg 100mg
16463296 25 mg -
16457847 5 mg 5mg
16435128 10 mg 10mg
16401367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12376
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17FN6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Molekylvægt (g/mol) 360.39
Formel vægt 360.39
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation