Få mere at vide
BAY-293, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY-293, a valuable chemical probe, blocks RAS activation via disruption of the KRAS-SOS1 interaction with an IC50 of 21 nM. BAY-293 is a potent inhibitor of Son of Sevenless 1 (SOS1). SOS1 is the guanine nucleotide exchange factor (GEF) and activator of RAS.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY-293 |
| CAS | 2244904-70-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28N4O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.66 mM) |
| SMIL | COC1=C(OC)C=C(N=C(C)N=C2N[C@H](C)C3=CC(C4=C(CNC)C=CC=C4)=CS3)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.58 |
| Formel vægt | 448.58 |
| Vis mere |