Få mere at vide
BAY-2402234, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY-2402234 |
| CAS | 2225819-06-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18ClF5N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (240.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=C(NC(C2=CC(F)=C(N3N=C(CO)N(CC)C3=O)C=C2O[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.84 |
| Formel vægt | 520.84 |
| Vis mere |