missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY-218, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490767
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490767 50 mg -
16487177 5 mg -
16485336 100 mg -
16444458 10 mg -
16423096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111449

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.

BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAY-218
CAS 2162982-11-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17ClFN3O3
Mængde 50 mg
Synonym AHR antagonist 1
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (622.17 mM)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN(C3=CC=CC(F)=C3)C1=O)N[C@@H](C)CO
Molekylvægt (g/mol) 401.82
Formel vægt 401.82
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.