missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY 11-7085, TRC

Artikelnummer. 30240526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240526 25 mg
30240964 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11879525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 196309-76-9
Molekylær formel C13H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 249.33
Synonym BAY 11-7085, (E)-3-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]-2-propenenitrile, BAY 117083
IUPAC navn (E)-3-(4-tert-butylphenyl)sulfonylprop-2-enenitrile
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-3-[(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.