Få mere at vide
BAY 11-7085, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY 11-7085 (BAY 11-7083) is an inhibitor of NF-κB activation and phosphorylation of IκBα
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY 11-7085 |
| CAS | 196309-76-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H15NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BAY 11-7083 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (104.28 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | N#C/C=C/S(C(C=C1)=CC=C1C(C)(C)C)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.33 |
| Vis mere |