Få mere at vide
BAY 11-7082, TRC
Artikelnummer. 30240755
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30240755 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30240755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1187905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
CAS 19542-67-7
Molekylær formel C10H9NO2S
Mængde 5 mg
Synonym BAY 11-7082, (E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile, (E)-3-(p-Tolylsulfonyl)-acrylonitrile, BAY 11-7821, BAY 117821
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
IUPAC navn (E)-3-(4-methylphenyl)sulfonylprop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 207.25