Få mere at vide
Bollé Safety Baxter Platinum™ Klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15801745 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Produkttype: Baxter Sikkerhedsbriller Model BAXPS
Artikelnummer.
15801745 Produkttype: Baxter Sikkerhedsbriller Model BAXPS
1 options
Artikelnummer. 15801745 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. BAXPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    108.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.33 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Bollé™ Baxter sikkerhedsbriller leverer total komfort takket være deres meget omsluttende stel, og med deres aftagelige vandtætte skumremme giver de effektiv beskyttelse mod faste og flydende spray og støv.
  • Effektiv beskyttelse mod faste og flydende sprays og mod støv
  • Komfortabel pasform
  • Polycarbonat konstruktion
  • Modeller fås med klare, røg eller CSP (blåt lys filter) linser
  • Aftagelig vandtæt skumrem
  • Alle modeller har ™PLATINUM anti-ridse og anti-dug linsebelægning
  • EN166 FT CE-certificeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166: FT CE
Linsetype 2,2 mm, kurve 8
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype BAXTER Sikkerhedsbriller Model BAXPSI
Til brug med (applikation) Til effektiv beskyttelse mod spray af faste stoffer og væsker og mod støv, lavenergipåvirkninger
Ramme farve Sort
Materiale til pandebånd Nylon skum
Inkluderer Aftagelig rem
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ingen