Beskrivelse
- Omslagsramme
- Vandtæt skum
- Genialt system til fastgørelse af rem
- Beskyttelse mod spray, faste stoffer, væsker og støv
- Baxter Sikkerhedsbriller fås med en række fremhævede, certificerede egenskaber, herunder følgende (se specifikationer pr. model):
- EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
- EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
- EN 172, Solstrålingsrisici: Filterbeskyttelse til industriel solstråling. EN172-normen, der anbefales til udendørs arbejde, garanterer en beskyttelse på 99,99% mod ultraviolet solstråling. Anvendelsesniveauer: 5-3,1 (Polariseret) 5-2 (Twilight), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 og 5 til 4,1 (røg) Linsefarve: afhænger af linseteknologien.
- Kemisk risiko 3: Kemisk beskyttelse mod væskedråber eller sprøjt. Beskyttelsesbriller, tilpassede briller med rem eller ansigtsskærm obligatorisk.
- Kemisk risiko 4: Kemisk beskyttelse mod store støvpartikler> 5 mikron. Beskyttelsesbriller obligatorisk.
- Kemisk risiko 5: Kemisk beskyttelse mod gas og fine støvpartikler< 5 mikron (forseglet beskyttelsesbriller obligatorisk).
- Mekanisk risiko B - Middel energipåvirkning: Middel energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 120 m/s
- Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
- Mekanisk risiko T- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
- Modstandsdygtighed over for overfladebeskadigelse af fine partikler K (EN166 option): Anti-ridsebelægningen, K, giver forbedret ridsecertificeret belægning.
- Modstandsdygtighed over for dug N (EN166 option): Antidugbelægningen, N, er en certificeret antidugbehandling.
- CSP-belægning: Denne innovative belægning er en effektiv løsning til alle aktiviteter, der skiftevis udsættes for stærkt lys og svagt lys, samtidig med at den er velegnet til ekstreme varme og kolde temperaturer.
- Platin™ belægning:& Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
- Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
- CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166, EN170, EN172/5-1.4, Kemisk risiko 3/4/5, Mekanisk risiko B/F/T, Ridsefast K, Anti-dug N, Optisk klasse 1, CE |
| Linsetype | Kemikalieresistent |
| Linsebelægning | Anti-dug, Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet |
| Oversigt | Model BAXCSP |
| Linsefarve | CSP |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Indendørs/udendørs, beskyttelse, vedvarende slid |
| Inkluderer | Justerbar nylonstrop, vandtæt skum |
| nr. pr. sag | 240/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/pose, 10/Pk. |
| Vis mere |