Få mere at vide
Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate, 97%
Artikelnummer. 10063993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063993 5 g Glasflaske 5g
10684832 1 g Glasflaske -
11956611 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10063993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164060050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bathocuproindisulfonsyre, dinatriumsalthydrat, 97%, 2NaO3S.xH2O, CAS-nummer 98645-85-3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1257642-74-2
Molekylær formel C26H18N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 564.54
MDL nummer MFCD00149974
InChI nøgle RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
IUPAC navn dinatrium;2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin-3,8-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Smeltepunkt 300.0°C
Analyseprocentområde disulfonate) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 564.54
Procent renhed 97%