Få mere at vide
Basmisanil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477158 10 mg
16447156 100 mg
16443187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1671610mg
MedChemExpress Basmisanil is a highly selective GABAAα5 negative allosteric modulator.
Basmisanil is a highly selective GABAAα5 negative allosteric modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basmisanil
CAS 1159600-41-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20FN3O5S
Mængde 10 mg
Synonym RG1662 RO5186582
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (224.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)C2=CC=C(OCC3=C(C)ON=C3C4=CC=C(F)C=C4)N=C2
Molekylvægt (g/mol) 445.46
Formel vægt 445.46
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation