Få mere at vide
Basimglurant, MedChemExpress
Beskrivelse
Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Basimglurant |
| CAS | 802906-73-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13ClFN3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | RG7090 CTEP Derivative |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (102.31 mM) |
| SMIL | CC1=C(C#CC2=CC(Cl)=NC=C2)N=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.77 |
| Vis mere |