Få mere at vide
Basisk Fuchsinhydrochlorid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11413301 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11413301 5 g
1 options
Artikelnummer. 11413301 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215042305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basic Fuchsin Hydrochloride
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H18ClN3
Mængde 5 g
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Formel vægt 323.8