Få mere at vide
Basisk fuchsinhydrochlorid, 99%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Basic fuchsin hydrochloride |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| CAS | 569-61-9 |
| Farve | Grøn |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C19H18ClN3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin |
| InChI nøgle | JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl |
| Vis mere |