Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grundlæggende Fuchsin
Beskrivelse
Biologisk farvning til at skelne mellem coli og aerogene bakterier.Basic Fuchsin er nyttig til Ziehl-Neelson-farvning til at påvise syrefaste baciller. Det bruges også til at farve tuberkelbaciller og bakterielle flageller. Det spiller en vigtig rolle for vævssektioner at visualisere elastiske fibre, hjerte- og skeletmuskelvæv. Det fungerer også som bakterielle og histologiske pletter. Yderligere bruges det til at farve cellulære elementer, visse væv, bakterier og fungerer også som et lokalt anti-infektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farvning til at skelne mellem coli og aerogene bakterier.Basic Fuchsin er nyttig til Ziehl-Neelson-farvning for at påvise syrefaste baciller. Det bruges også til at farve tuberkelbaciller og bakterielle flageller. Det spiller en vigtig rolle for vævssektioner at visualisere elastiske fibre, hjerte- og skeletmuskelvæv. Det fungerer også som bakterielle og histologiske pletter. Yderligere bruges det til at farve cellulære elementer, visse væv, bakterier og fungerer også som et lokalt anti-infektionsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol, diethylether og syrer praksis. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Basic Fuchsin |
| Smeltepunkt | 268 °C til 270 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4166684 |
| Merck Index | 14,5652 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, diethylæter og syrer praksis; Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 337.86 |
Sikkerhed og håndtering
- Basic Fuchsin
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Magenta