Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grundlæggende Fuchsin
Artikelnummer. 11429803
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429803 25 g 25g
11419803 5 g 5g
11439803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429803 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12952.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.50 DKK
    519.65 DKK / 25g
    Spare 117.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337,85 g/mol
Biologisk farvning til at skelne mellem coli og aerogene bakterier.Basic Fuchsin er nyttig til Ziehl-Neelson-farvning til at påvise syrefaste baciller. Det bruges også til at farve tuberkelbaciller og bakterielle flageller. Det spiller en vigtig rolle for vævssektioner at visualisere elastiske fibre, hjerte- og skeletmuskelvæv. Det fungerer også som bakterielle og histologiske pletter. Yderligere bruges det til at farve cellulære elementer, visse væv, bakterier og fungerer også som et lokalt anti-infektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Biologisk
farvning til at skelne mellem coli og aerogene bakterier.Basic Fuchsin er nyttig til Ziehl-Neelson-farvning for at påvise syrefaste baciller. Det bruges også til at farve tuberkelbaciller og bakterielle flageller. Det spiller en vigtig rolle for vævssektioner at visualisere elastiske fibre, hjerte- og skeletmuskelvæv. Det fungerer også som bakterielle og histologiske pletter. Yderligere bruges det til at farve cellulære elementer, visse væv, bakterier og fungerer også som et lokalt anti-infektionsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol, diethylether og syrer praksis. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-99-5
Molekylær formel C20H20ClN3
Molekylvægt (g/mol) 337.85
MDL nummer MFCD00012569
InChI nøgle AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic violet 14, fuchsin, fuchsin basic, magenta, rosaniline, fuchsine, basic fuchsine, basic magenta, rose aniline, fuchsin, basic
PubChem CID 12447
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basic Fuchsin
Smeltepunkt 268 °C til 270 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 4166684
Merck Index 14,5652
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, diethylæter og syrer praksis; Uopløselig i æteren.
Formel vægt 337.86
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: magenta