Få mere at vide
Basic Blue 7100, TRC
Artikelnummer. 30137070
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137070 500 mg
30136187 5 g
30040827 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB118738500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-60-5
Molekylær formel C33 H40 N3 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 514.14
Synonym C.I. Basic Blue 7 (7CI,8CI), Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (9CI), Victoria Pure Blue BO (6CI), Aizen SBN Blue 701, Aizen Victoria Blue BO, Aizen Victoria Pure Blue BOH, BB 7, Basic Blue 7, Basic Brilliant Blue BO, Basonyl Blue 636, Brilliant Victoria Blue RB, Brilliant Victoria Blue RS, C.I. 42595, Calcozine Pure Blue BO, Eljon Blue Toner, Hidaco Victoria Blue BGO, Mitsui Victoria Pure Blue BO, No. 3772 Forthbrite Blue B, SBN Blue 701, Sicilian Blue X 2758, Silosuper Blue B, Vali Fast Blue 1603, Victoria Blue BO, Victoria Blue BOH, Victoria Blue BON 110, Victoria Blue FBO, Victoria Blue, Green Shade, Victoria Pure Blue BGO, Victoria Pure Blue BO CI 42595, Victoria Pure Blue BOC, Victoria Pure Blue BOD, Victoria Pure Blue BOH, Victoria Pure Blue BON, Victoria Pure Blue BOP, Victoria Pure Blue FBO, Victoria Pure Blue RB, Victoria Pure Ink Blue BO, Victoria Pure Lake Blue, Victoria Pure Lake Blue BO
IUPAC navn [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)naphthalen-1-yl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].CCNc1ccc(C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Basic Blue 7
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
Formel vægt 513.2911