Få mere at vide
Grundlæggende Blå 26, TRC
Artikelnummer. 30009644
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009644 500 mg -
30008544 2.5 g 2.5g
17900505 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB118748500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2580-56-5
Molekylær formel C33 H32 N3 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 506.08
Synonym C.I. Basic Blue 26, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium chloride, Victoria Blue B, ADC Victoria Blue B, Aizen Victoria Blue BH, BTK Victoria Blue, Basazol C Blue 57, Basic Blue 26, Basic Blue B, Basic Victoria Blue B, Basonyl Blue 640, Basonyl Blue 644, Basovict Victoria Blue, C-WR Blue 8, C.I. 44045, Calcozine Blue B, Conbasic Blue AK, Dycosbasic Victoria Blue B, Flexo Blue 630, Flexo Blue 640, Hecto Blue B, Hidaco Victoria Blue B, Libbase Victoria Blue LB, Lowacryl Blue 26, Mitsui Victoria Blue B, Ravi Victoria Blue B, Tertrophene Blue, Victoria Blue, Victoria Blue 2B, Victoria Blue B 353, Victoria Blue B chloride, Victoria Blue BA, Victoria Blue BH, Victoria Blue BN, Victoria Blue BN CI 44045, Victoria Blue BP, Victoria Blue BS, Victoria Blue BSA, Victoria Blue BX, Victoria Blue FB, Victoria Pure Blue B, Victoria Pure Blue BC
IUPAC navn [4-[(4-anilinonaphthalen-1-yl)-[4-(dimethylamino)fenyl]methylid]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium; chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Victoria Blue B
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
Formel vægt 505.2285