Få mere at vide
Barium 1-methoxy-2-propoxide, 25% w/w in 1-methoxy-2-propanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379627
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11379627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041257.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130812-47-4
Molekylær formel C8H18BaO4
Molekylvægt (g/mol) 315.555
MDL nummer MFCD00078021
InChI nøgle WCXRGQPXPCQKSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethoxyethoxy barium, barium methoxypropoxide w/w in methoxypropanol, barium bis 2-ethoxyethan-1-olate, barium 2+ ion bis 2-ethoxyethanolate
PubChem CID 14619883
IUPAC navn barium(2+);2-ethoxyethanolate
SMIL CCOCC[O-].CCOCC[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium 1-methoxy-2-propoxide
Tæthed 1.04 g/mL
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lineær formel Ba[OCH(CH3)CH2OCH3]2
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 315.55
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w in 1-methoxy-2-propanol
Fysisk form Liquid