Få mere at vide
Barasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489846 50 mg 50mg
16436037 5 mg -
16413318 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10127
MedChemExpress Barasertib (AZD1152), a pro-drug of Barasertib-hQPA, is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib (AZD1152) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Barasertib (AZD1152), a pro-drug of Barasertib-hQPA, is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib (AZD1152) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barasertib
CAS 722543-31-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H31FN7O6P
Mængde 50 mg
Synonym AZD1152
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (56.17 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(F)=C1)CC2=CC(NC3=C4C=CC(OCCCN(CC)CCOP(O)(O)=O)=CC4=NC=N3)=NN2
Molekylvægt (g/mol) 587.54
Formel vægt 587.54
Procent renhed 95.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.