Få mere at vide
Barasertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Barasertib (AZD1152), a pro-drug of Barasertib-hQPA, is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib (AZD1152) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barasertib |
| CAS | 722543-31-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H31FN7O6P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AZD1152 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (56.17 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(F)=C1)CC2=CC(NC3=C4C=CC(OCCCN(CC)CCOP(O)(O)=O)=CC4=NC=N3)=NN2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 587.54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?