Få mere at vide
BAR502, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476037 5 mg
16453318 10 mg
16444566 100 mg
16430749 1 mg
16429856 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101273
MedChemExpress BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAR502
CAS 1612191-86-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H44O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMF : 50 mg/mL (127.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (127.35 mM)
SMIL C[C@H](CCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvægt (g/mol) 392.62
Formel vægt 392.62
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation