Få mere at vide
BAR501, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486037 5 mg -
16463318 10 mg -
16454566 100 mg 100mg
16440749 1 mg -
16439856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101274
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.
BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale BAR501
CAS 1632118-69-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H46O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 120 mg/mL (295.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.96 mM)
SMIL C[C@H](CCCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvægt (g/mol) 406.64
Formel vægt 406.64
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.