Få mere at vide
Invitrogen™ Bandmate™ Reagensrør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 rør
500 rør
Beskrivelse
Rørene er nødvendige for at dispensere primære og sekundære antistoffer ind i Bandmate mini- og midi-inkubationsbakker under den automatiserede western blot-behandlingsprocedure. Der kræves to reagensrør for hver blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Bandmate Reagensrør, 500 stk |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Type | Reagensrør |
| Mængde | 500 rør |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| SPECS | Analysecertifikat | 27/04/2022 | BW020X25 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Bandmate™ Reagensrør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion