Få mere at vide
Invitrogen™ Bandmate™ Reagensrør
Artikelnummer. 17103319 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 rør
500 rør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17103319 100 rør
17193309 500 rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17103319 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BW020X5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bandmate Reagensrør er specielt designet til brug med Bandmate Automatiseret Western Blot-processor.
Rørene er nødvendige for at dispensere primære og sekundære antistoffer ind i Bandmate mini- og midi-inkubationsbakker under den automatiserede western blot-behandlingsprocedure. Der kræves to reagensrør for hver blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Bandmate Reagensrør, 100 stk
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Type Reagensrør
Mængde 100 rør