Få mere at vide
Bambuterol monocarbamathydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132975
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132975 50 mg
17970605 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11751550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81732-52-7
Molekylær formel C15 H24 N2 O4 . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 332.82
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 3-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl ester, monohydrochloride (9CI), Bambuterol monocarbamate hydrochloride, 3-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl dimethylcarbamate hydrochloride
IUPAC navn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl] N,N-dimethylcarbamat; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(O)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bambuterol Monocarbamate Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4.ClH/c1-15(2,3)16-9-13(19)10-6-11(18)8-12(7-10)21-14(20)17(4)5;/h6-8,13,16,18-19H,9H2,1-5H3;1H
Formel vægt 332.1503