Få mere at vide
Bambuterol Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bambuterol hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H |
| Formel vægt | 403.1874 |